Principaux documents
Z193275
Supelco
Plaques CCM Sigma-Aldrich®
silica gel matrix
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Matériaux
aluminum support
silica gel matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 10 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
25 μm
Description générale
Plaques de chromatographie sur couche mince (CCM) pour adsorption, partition et échange d′ions. Choix entre six milieux et supports en verre, polyester et aluminium. Les couches d′adsorbant à base de silice Sigma-Aldrich contiennent un liant polymérique; les plaques au silica gel de haute pureté contiennent un liant gypse/polymère.
  • Silica gel-pour les séparations faiblement polaires à très polaires, porosité 60 A
  • Silica gel de haute pureté-lavé à l′acide pour la séparation des aflatoxines
  • Cellulose-pour la chromatographie de partition(Cellulose SigmaCell Type 100)
  • Cellulose PEI-pour la séparation des anions faibles(amino-acides, peptides. Les plaques PEI sont susceptibles de virer un jaune pale, ce qui affecte les séparations. Les plaques pré-développées dans l′eau distillée minimisent l′apparition de la couleur jaune.
  • Silice chirale-pour la séparation des isomères optiquement actifs par échange de ligand, porosité 60 A
S65038196733640La mise en place de protections contre le solvant dans la chambre de mélange permet une saturation rapide et uniforme de l′atmosphère par les vapeurs de solvant. Ces tampons améliorent la reproductibilité et réduisent les effets de parois.
Autres remarques
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116834
Informations légales
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable