Principaux documents
Z192775
Footswitch
Includes cable and plug
1 EA
137,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
137,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101500
Nomenclature NACRES :
NB.74
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Sonics & Materials 830-00004
Description générale
For hands-free operation of ultrasonic processors.