Principaux documents
Z191388
Sigma-Aldrich
Adjustable Jacobs® chuck
Fits 3/8in. diam. motor shaft
1 EA
85,30 €
85,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
85,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
85,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Description générale
Accepts 1/16 to 3/8in. diam. stirrer rods.
Informations légales
Jacobs is a registered trademark of Jacobs