Principaux documents
Z180599
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 115 mm
1 EA
21,10 €
21,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
21,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
21,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8082-08
Larg. × L
24 mm × 115 mm
Description générale
Eliminates flip-over problem.