Principaux documents
Z177571
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 101/4 in. I.D.
100 EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cellulose membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H14632-0010
Paramètres
90 mL/min speed
Diamètre
10.25 in.
Dimension de pores
3 μm
Catégories apparentées
Description générale
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP