Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CSA approved
Fabricant/nom de marque
Barnstead International SP46925
Disponibilité
not available in EU
Taille de la plaque/du plateau
7 in. × 7 in.
Sortie
118 watts