Principaux documents
Z167487
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 50 mL
1 EA
36,80 €
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
36,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type female Joint: ST/NS
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
50 mL
Description générale
14/20 female joint with outer screw thread
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC