Principaux documents
Z162078
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support/rest
polystyrene, pkg of 1 ea
1 EA
61,30 €
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122801
Nomenclature NACRES :
NB.01
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
16 small or 7 large pipettes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18940-0000
L × l × H
280 mm × 215 mm × 38 mm
Description générale
Includes an off-center support for short pipettes, syringes, etc.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP