Principaux documents
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
multi purpose shears
1 EA
11,20 €
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
11,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
autoclavable
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2