Principaux documents
Z151556
Sigma-Aldrich
Erada-Stain® cream stain remover
weight 6 oz (170 g ), (tube)
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Poids
6 oz (170 g ), (tube)
Informations légales
Erada-Stain is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter