Principaux documents
Z137286
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 5,000 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
395,00 €
395,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
395,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
395,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6954-89
Capacité
5,000 mL
Description générale
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.