Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Nalgene
®
graduated cylinders
Products
Catégorie de produit
cylinders (17)
Fabricant
Volume (ml)
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-17 of 17
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z131121
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
Z720445
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131040
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131059
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
TMO3662-4000
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 4000 mL, case of 2 ea
Afficher
Afficher les prix
Z131067
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131105
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
Z131016
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131024
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131032
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
Afficher
Afficher les prix
Z131075
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
Z131113
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
Z131083
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
TMO3662-2000
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
Afficher
Afficher les prix
Z131091
Nalgene
®
graduated cylinders,
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene
Afficher
Afficher les prix
TMO3663-0250
Nalgene
®
graduated cylinders,
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
Afficher
Afficher les prix
TMO3662-0250
Nalgene
®
graduated cylinders,
polypropylene, volume 250 mL, case of 12 ea