Principaux documents
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
1 EA
64,50 €
64,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
64,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
64,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
With button
Caractéristiques
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 806802
Diam. × L
10 mm × 580 mm