Principaux documents
Z125547
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm
1 EA
88,50 €
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
88,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
G
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 526157
D.I. du filetage
12.5-14.0 mm
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange