Principaux documents
Z245577
Sigma-Aldrich
Aldrich® stainless steel Buchner funnel
funnel O.D. 25 cm
1 EA
11 420,00 €
11 420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
11 420,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
11 420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 1256309
Hauteur
12.7 cm , plate to top
D.E. de l'entonnoir
25 cm
Catégories apparentées
Description générale
Made of heavy gauge, 316L electropolished SS with easy to remove perforated plate for thorough cleaning or autoclaving. Funnels are unbreakable, have welded seams, 1/2 in. O.D. hose connector, and are rated for full vacuum. Suitable for use with solvents that degrade PP funnels, and high purity, biotechnical, and GMP applications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2