Principaux documents
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
1 EA
218,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
218,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
SB.32
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
1370-4000 cm-1 spectral range
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Description générale
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
Informations légales
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable