Principaux documents
Z122521
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
1 EA
192,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
192,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Hauteur
280 mm
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC