Principaux documents
Z118818
Agitateurs magnétiques Spinbar®
blue, diam. 2 mm, L 5 mm
3 EA
23,60 €
23,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
23,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
23,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
Caractéristiques
ALNICO V coated magnet
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37121-0012
Longueur
5 mm
Diamètre
2 mm
Couleur
blue
Description générale
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
  • PTFE-coated
  • ALNICO V coated magnet
Informations légales
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP