Principaux documents
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
1 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Disponibilité
not available in EU
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × L
1/2 in. × 1.0 in.
Description générale
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
Informations légales
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn