Principaux documents
Z108332
Leather gloves
size M
1 PKG
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
107,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
brown gloves
leather
Taille
M
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair
Description générale
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.