Principaux documents
WHA69712504
Filtres pour seringue Whatman® GD/XP
Nylon membrane
Synonyme(s) :
Z754684
1 PKG
3 390,00 €
3 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
3 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
3 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pk of 1500
Fabricant/nom de marque
Whatman 6971-2504
Whatman Article No. 28420562 (US reference)
Diamètre
25 mm
Taille
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caractéristiques et avantages
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Adéquation
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva