Principaux documents
WHA1872-050
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. (5 cm), pack of 100 ea
100 EA
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
185,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105315
Nomenclature NACRES :
NB.24
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Diamètre
(5 cm)
Épaisseur
800 μm
Poids de base
195 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
Caractéristiques et avantages
  • High-quality composite cellulose/glass filter paper
  • Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
  • Suitable for use in radioactive environments
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva