WHA1440917
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z740438, filter papers, paper filter
622,00 €
About This Item
622,00 €
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
sheets
Caractéristiques
Grade 40
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1440-917
Whatman Article No. 28418001 (US reference)
Paramètres
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Larg. × L
460 mm × 570 mm
Épaisseur
210 μm
Cendres
≤0.007%
Dimension de pores
8 μm (Particle retention)
Poids de base
95 g/m2
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis