WHA10421030
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 50 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z698121, fiber filters, glass filter
158,00 €
About This Item
158,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 50 mm
Matériaux
borosilicate glass membrane
circles
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10421030
Whatman Article No. 28415407 (US reference)
Diamètre
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed