Principaux documents
WHA10401731
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 25 EA, 25 ea, 142 mm diam
Synonyme(s) :
Z697354, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
1 PKG
174,00 €
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
174,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 142 mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10401731
Whatman Article No. 28415048 (US reference)
Diamètre
142 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Caractéristiques et avantages
  • Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva