WHA10400106
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z696935, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 8 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10400106
Whatman Article No. 28414923 (US reference)
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
8 μm
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.