Principaux documents
WHA10350241
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 33 x 90 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Synonyme(s) :
Z696528, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
1 PKG
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104817
Nomenclature NACRES :
NB.43
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Whatman 10350241
Whatman Article No. 28414698 (US reference)
Larg. × L
33 mm × 90 mm
Épaisseur
1.5 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva