Principaux documents
WHA10314916
Papier filtre qualitatif Whatman® pour usage technique, type 1575
circles, diam. 200 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Z749435
100 EA
92,20 €
92,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
92,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
92,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cellulose filters
circles
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 10314916
Whatman Article No. 28414373 (US reference)
Paramètres
850 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
200 mm
Épaisseur
140 μm
Dimension de pores
<2 μm
Poids de base
92 g/m2
Catégories apparentées
Description générale
Ces papiers filtres extrêmement solides ont une grande résistance à l′état humide grâce à l′ajout d′une faible quantité de résine chimiquement stable. Les applications qualitatives normales n'introduisent pas d'impuretés significatives dans le filtrat. Les résines contiennent toutefois de l'azote : il est donc recommandé de ne pas utiliser ces types de filtres pour des estimations selon la méthode de Kjeldahl, par exemple.
Type 1575 : <2 µm (papier filtre à filtration lente)
Papier filtre à filtration lente, hautement résistant à l'état humide. Résiste aux solutions d'acide sulfurique et d'acide nitrique (jusqu'à 40 % à 50 °C), d'acide chlorhydrique (jusqu'à 10 % à 100 °C, 20 % à 60 °C et 25 % à 20 °C) et d'alcalis (jusqu'à 10 % à 20 °C).
Caractéristiques et avantages
  • Certaines références de produit présentant une résistance à l'eau sont disponibles sous forme pliée (préplissée).
Autres remarques
Domaine d'utilisation : Ces produits sont réservés à la recherche interne. Ils ne sont pas destinés à un usage diagnostique, ni à la revente.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva