W530155
Huile de noix de coco from Cocos nucifera
virgin, Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Huile de coprah
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Origine
Philippines origin
Pf
23-27 °C
Densité
0.903 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
tree nuts
Propriétés organoleptiques
coconut
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable