Principaux documents
W526606
Sigma-Aldrich
(±)-Camphor
≥95.5%
Synonyme(s) :
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
W526606-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
105,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W526606-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
105,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro FEMA:
4513
Beilstein:
1907611
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Essai
≥95.5%
Limite d'explosivité
3.5 %
pb
204 °C (lit.)
Pf
175-177 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
camphor
Propriétés organoleptiques
camphoraceous
Chaîne SMILES 
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Simon P Skinner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(29), 9022-9027 (2015-07-02)
The energy landscapes of proteins are highly complex and can be influenced by changes in physical and chemical conditions under which the protein is studied. The redox enzyme cytochrome P450cam undergoes a multistep catalytic cycle wherein two electrons are transferred
Hiroyuki Yamashita et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 70-80 (2012-08-22)
Although a number of studies have reported that cocrystals can form by heating a physical mixture of two components, details surrounding heat-induced cocrystal formation remain unclear. Here, we attempted to clarify the thermal behavior of a physical mixture and cocrystal
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra
Hiroyuki Kitahata et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 87(1), 010901-010901 (2013-02-16)
The coupling between deformation and motion in a self-propelled system has attracted broader interest. In the present study, we consider an elliptic camphor particle for investigating the effect of particle shape on spontaneous motion. It is concluded that the symmetric
Shigeki Yamamoto et al.
Journal of computational chemistry, 34(25), 2152-2158 (2013-07-05)
Induced resonance Raman optical activity (IRROA) proved to be a very sensitive method to detect molecular chirality. It is exhibited, for example, by complexes of lanthanides with chiral alcohols or ketones. So far, the phenomenon has not been understood at