Documents
W509663
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.17
Numéro Beilstein :
1902431
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.146
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
Point d'ébullition
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N