Principaux documents
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
FG
Synonyme(s) :
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
199,00 €
100 G
724,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.17
Numéro FEMA:
4003
Beilstein:
1902431
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.146
Nomenclature NACRES :
NA.21
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Impuretés
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
pb
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty; roasted
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup