W509000
2-Methoxynaphthalene
≥99%
Synonyme(s) :
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Essai
≥99%
pb
274 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable