W502707
Acide succinique
FCC
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Pureté
99.0-100.5% (by NaOH, titration)
Forme
crystals
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 83 g/L at 25 °C
Densité
1.564 g/cm3 at 15 °C
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
acidic; sour
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable