Principaux documents
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.65
Numéro FEMA:
4781
Beilstein:
3685824
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Pf
142 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable