Principaux documents
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
Synonyme(s) :
Methoxymelonal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
4745
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Propriétés organoleptiques:
fruity; floral; citrus
Qualité:
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral; citrus
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable