Documents
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl 10-undecenoate
96%
Synonyme(s) :
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
4253
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; fruity; waxy
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Clé InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves