Principaux documents
W383503
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
W383503-SAMPLE
50,30 €
100 G
187,00 €
1 KG
1 510,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W383503-SAMPLE
50,30 €
100 G
187,00 €
1 KG
1 510,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.20
Numéro FEMA:
3835
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.122
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Agence
meets requirements for JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; tropical; fruity; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Natural occurrence: Apple and melon.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 1-2 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)