Key Documents
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro FEMA:
3930
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.399
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; grape; green; waxy; pear
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
Clé InChI
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3