W391915
2-Ethyl-6-methylpyrazine, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.498
Densité
0.968 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
CCc1cncc(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
RAFHQTNQEZECFL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.9 °C - closed cup