W370304
DL-3-Methyl-2-butanol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-butanol, Isopropyl methyl carbinol
50,30 €
About This Item
50,30 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
112 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup