Documents
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
3 wt. % in propylene glycol
Synonyme(s) :
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro FEMA:
3634
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.030
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Concentration
3 wt. % in propylene glycol
Indice de réfraction
n20/D 1.434
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
Clé InChI
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)