Documents
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Numéro FEMA:
3491
Numéro Beilstein :
3044187
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10208
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.095
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Pureté
≥97%
Activité optique
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy
Chaîne SMILES 
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
Clé InChI
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
Description générale
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)