Documents
W213000
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%, FG
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2130
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2226
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.032
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bitter; woody; sweet
Chaîne SMILES 
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clé InChI
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product is an isomeric mixture of benzaldehyde propylene glycol acetal (Benzaldehyde PG acetal). It can be prepared from benzaldehyde and propylene glycol, via condensation reaction. Specific gravity of benzaldehyde PG acetal is 1.068 – 1.073 at 20°C. It has been identified as one of the volatile compound present in the artificial caramel and chocolate samples by non-equilibrated solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Burdock GA.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 135-135 (2004)
Headspace solid-phase microextraction analysis of artificial flavors.
Coleman WM and Dube MF.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2645-2654 (2005)