Principaux documents
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro FEMA:
3467
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.094
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Contient
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.78 °C - closed cup