Principaux documents
W331007
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
W331007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,50 €
1 KG
760,00 €
5 KG
2 300,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W331007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,50 €
1 KG
760,00 €
5 KG
2 300,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COSCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.20
Numéro FEMA:
3310
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.032
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheese; musty; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl thiobutyrate, CAS Registry Number 2432-51-1.: This study reviews the safety of methyl thiobutyrate as a fragrance ingredient, evaluating its toxicity and potential effects in various applications (Api et al., 2020).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: The study examines the role of carboxylesterases in pesticide resistance, with methyl thiobutyrate used to characterize enzyme activity (Pan et al., 2009).
  • Odorant and pheromone binding by aphrodisin, a hamster aphrodisiac protein.: Research on aphrodisin′s binding properties includes the evaluation of methyl thiobutyrate as a potential ligand, contributing to the understanding of pheromone signaling mechanisms (Briand et al., 2000).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A G Singer et al.
Physiology & behavior, 30(1), 139-143 (1983-01-01)
A volatile sulfur-containing compound that is characteristic of estrous (Day 1) hamster vaginal discharge has been identified as methyl thiolbutyrate (MTB). From numerous measurements of MTB concentration on each day of the estrous cycle, it is clear that this compound