Principaux documents
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Synonyme(s) :
coffee dione
W330507-SAMPLE
47,40 €
100 G
368,00 €
1 KG
1 660,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W330507-SAMPLE
47,40 €
100 G
368,00 €
1 KG
1 660,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H7(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro FEMA:
3305
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.080
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
pb
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
61-63 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bread; burnt; caramel; coffee; maple
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable