Principaux documents
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
W326402-SAMPLE-K
60,30 €
25 G
190,00 €
100 G
413,00 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W326402-SAMPLE-K
60,30 €
25 G
190,00 €
100 G
413,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3264
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2297
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.137
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥93%
Contient
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange; citrus
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Clé InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
Application
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas [1].
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel [2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Key aroma compounds of Chinese dry-cured Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) and their potential metabolic mechanisms
Wu S, et al.
Food Chemistry, 342, 128381-128381 (2021)
Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Shi J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 103, 27-33 (2019)