Principaux documents
W324426
Sigma-Aldrich
2,3,5-Triméthylpyrazine
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Pyrazine de pomme de terre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro FEMA:
3244
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.019
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.5040 (lit.)
pb
171-172 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
cocoa; musty; nutty; peanut; potato
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2,3,5-triméthylpyrazine est un composé organique volatil (arôme) que l'on retrouve dans les grains de café torréfiés, le riz cuit et la pâte de soja. Son odeur rappelle celle des produits de boulangerie, de l'orge grillée, du cacao, du café, du popcorn, des pommes de terre au four ou de l'arachide grillée.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
La 2,3,5-triméthylpyrazine peut être utilisée comme ingrédient aromatisant dans l'industrie agroalimentaire.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effects of odor generated from the glycine/glucose Maillard reaction on human mood and brainwaves
Zhou L, et al.
Food & Function, 7(6), 2574-2581 (2016)
Safety assessment of 2-ethyl-3,(5 or 6) dimethylpyrazine as a food ingredient
Burdock GA and Carabin IG
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 50(3), 303-312 (2008)
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1-2), 57-65 (2004)
Characterization of the volatile substances and aroma components from traditional soypaste.
Zhang Y, et al.
Molecules (Basel), 15(5), 3421-3427 (2010)
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated