Principaux documents
SYPK0SIA1
Milli-Q
Cartouche de purification SynergyPak® 1
For Synergy® systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
1 EA
542,00 €
542,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
542,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
542,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Caractéristiques
can produce ultrapure water from pure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SynergyPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de purification SynergyPak® est conçue pour produire de l'eau ultrapure lorsqu'elle est alimentée en eau Elix®, osmosée ou distillée. Cette cartouche améliore la qualité de l'eau en la débarrassant des contaminants ioniques et organiques en infratraces afin de répondre aux besoins de votre application.
Elle associe plusieurs médias de purification tels que la résine échangeuse d'ions à lit mélangé pour qualité ultrapure Jetpore®, spécialement sélectionnée pour éliminer les contaminants présents à l'état de traces dans l'eau pure.
La cartouche SynergyPak® doit être remplacée périodiquement lors des opérations de maintenance du système. La cartouche SynergyPak® est compatible avec tous les systèmes de purification d'eau Synergy®.
Application
La cartouche SynergyPak® élimine les contaminants ioniques et organiques, même lorsqu'ils sont présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Résines échangeuses d'ions vierges
  • Charbon actif synthétique
  • Cartouche facile à remplacer
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.